2-(4-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(4-Bromo-2-pyridinyl)-2-propanol
OR350034-250MG OR350034-1G OR350034-5G
APOSOR350034-250MGEA 825 NOK
APOSOR350034-250MG APOSOR350034-1G APOSOR350034-5G
2-(4-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
2-(4-Bromopyridin-2-yl)propan-2-ol
Formel: C₈H₁₀BrNO
MW: 216,075 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13190619
CAS-nummer: 477252-20-3