3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR350093-250MG OR350093-1G
APOSOR350093-250MGEA 735 NOK
APOSOR350093-250MG APOSOR350093-1G
3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid 97%
3-Chloro-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Formel: C₉H₇ClO₄
MW: 214,602 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00100478
CAS-nummer: 55737-77-4