4-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Formyl-2-methoxyphenyl)boronic acid
OR350182-25G OR350182-5G
APOSOR350182-25GEA 10100 NOK
APOSOR350182-25G APOSOR350182-5G
4-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
4-Formyl-2-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₉BO₄
MW: 179,966 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11856026
CAS-nummer: 1028479-47-1