4-Hydroxyquinoline-6-carbonitrile 96%
Leverandør: Apollo Scientific
OR350490-1G OR350490-250MG
APOSOR350490-1GEA 2875 NOK
APOSOR350490-1G APOSOR350490-250MG
4-Hydroxyquinoline-6-carbonitrile 96%
4-Hydroxyquinoline-6-carbonitrile
Formel: C₁₀H₆N₂O
MW: 170,167 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08063203
CAS-nummer: 219763-82-3