2-Cyanopyridine-3-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Cyanopyridin-3-yl)boronic acid
OR360054-1G OR360054-250MG
APOSOR360054-1GEA 5975 NOK
APOSOR360054-1G APOSOR360054-250MG
2-Cyanopyridine-3-boronic acid
2-Cyanopyridine-3-boronic acid
Formel: C₆H₅BN₂O₂
MW: 147,927 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08458475
CAS-nummer: 874290-88-7