1H-1,2,3-Benzotriazol-5-ylboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR360093-1G OR360093-250MG
APOSOR360093-1GEA 12775 NOK
APOSOR360093-1G APOSOR360093-250MG
1H-1,2,3-Benzotriazol-5-ylboronic acid 95%
1H-1,2,3-Benzotriazol-5-ylboronic acid
Formel: C₆H₆BN₃O₂
MW: 162,942 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10697877
CAS-nummer: 183282-45-3