4-(2-Pyridinyl)phenylboronic acid, pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyridine
OR360137-10G OR360137-1G OR360137-5G
APOSOR360137-10GEA 3500 NOK
APOSOR360137-10G APOSOR360137-1G APOSOR360137-5G
4-(2-Pyridinyl)phenylboronic acid, pinacol ester 98%
4-(2-Pyridinyl)phenylboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₇H₂₀BNO₂
MW: 281,157 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11973624
CAS-nummer: 908350-80-1