2-(Aminomethyl)phenyl boronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-(Aminomethyl)phenyl)boronic acid
OR360234-1G OR360234-5G
APOSOR360234-1GEA 1700 NOK
APOSOR360234-1G APOSOR360234-5G
2-(Aminomethyl)phenyl boronic acid 95%
2-(Aminomethyl)phenyl boronic acid
Formel: C₇H₁₀BNO₂
MW: 150,971 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06212997
CAS-nummer: 248274-03-5