6-Methoxypyridine-2-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (6-Methoxypyridin-2-yl)boronic acid
OR360243-250MG OR360243-1G
APOSOR360243-250MGEA 1350 NOK
APOSOR360243-250MG APOSOR360243-1G
6-Methoxypyridine-2-boronic acid
6-Methoxypyridine-2-boronic acid
Formel: C₆H₈BNO₃
MW: 152,944 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03093332
CAS-nummer: 372963-51-4