[4-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]boronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-((Dimethylamino)methyl)phenylboronic acid
OR360262-5G OR360262-1G OR360262-250MG
APOSOR360262-5GEA 3225 NOK
APOSOR360262-5G APOSOR360262-1G APOSOR360262-250MG
[4-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]boronic acid 97%
[4-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]boronic acid
Formel: C₉H₁₄BNO₂
MW: 179,024 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01319001
CAS-nummer: 70799-12-1