(3-([(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl)pyridin-4-yl)boronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR360584-100MG OR360584-1G OR360584-250MG
APOSOR360584-100MGEA 3150 NOK
APOSOR360584-100MG APOSOR360584-1G APOSOR360584-250MG
(3-([(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl)pyridin-4-yl)boronic acid 95%
(3-([(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl)pyridin-4-yl)boronic acid
Formel: C₁₁H₁₇BN₂O₄
MW: 252,075 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD05664023
CAS-nummer: 433969-29-0