4-Cyano-3-methylphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Cyano-3-methylphenyl)boronic acid
OR361033-250MG OR361033-100MG
APOSOR361033-250MGEA 2075 NOK
APOSOR361033-250MG APOSOR361033-100MG
4-Cyano-3-methylphenylboronic acid 98%
4-Cyano-3-methylphenylboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₂
MW: 160,966 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18394419
CAS-nummer: 856255-58-8