1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (1-(tert-Butoxycarbonyl)-1H-pyrrol-3-yl)boronic acid
OR361609-1G OR361609-250MG
APOSOR361609-1GEA 12725 NOK
APOSOR361609-1G APOSOR361609-250MG
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrole-3-boronic acid 98%
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrole-3-boronic acid
Formel: C₉H₁₄BNO₄
MW: 211,023 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD08234379
CAS-nummer: 832697-40-2