3-Phenyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-amine ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR361730-100MG OR361730-1G OR361730-250MG
APOSOR361730-100MGEA 2925 NOK
APOSOR361730-100MG APOSOR361730-1G APOSOR361730-250MG
3-Phenyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-amine ≥98%
3-Phenyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₁₂H₁₅N₃
MW: 201,268 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD14609384
CAS-nummer: 3524-48-9