(2R,3R)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR361744-100MG OR361744-250MG
APOSOR361744-100MGEA 8050 NOK
APOSOR361744-100MG APOSOR361744-250MG
(2R,3R)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
(2R,3R)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,226 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07374329
CAS-nummer: 1241684-18-3