(2S,3S)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR361745-100MG OR361745-250MG
APOSOR361745-100MGEA 13275 NOK
APOSOR361745-100MG APOSOR361745-250MG
(2S,3S)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid ≥98%
(2S,3S)-2-Phenylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,226 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07374328
CAS-nummer: 1241681-66-2