2-Ethyl-4-methoxy-3-methylbenzoic acid ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
OR370078-100MG OR370078-250MG
APOSOR370078-100MGEA 4750 NOK
APOSOR370078-100MG APOSOR370078-250MG
2-Ethyl-4-methoxy-3-methylbenzoic acid ≥98%
2-Ethyl-4-methoxy-3-methylbenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₃
MW: 194,227 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD20661011
CAS-nummer: 1181770-76-2