Chroman-6-ylboronic acid ≥97%
Leverandør: Apollo Scientific
OR370080-1G OR370080-250MG
APOSOR370080-1GEA 7250 NOK
APOSOR370080-1G APOSOR370080-250MG
Chroman-6-ylboronic acid ≥97%
Chroman-6-ylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BO₃
MW: 177,993 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12779349
CAS-nummer: 279261-84-6