2-Bromo-3-iodobenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR399016-1G OR399016-5G
APOSOR399016-1GEA 500 NOK
APOSOR399016-1G APOSOR399016-5G
2-Bromo-3-iodobenzoic acid 98%
2-Bromo-3-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrIO₂
MW: 326,914 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11036150
CAS-nummer: 855198-37-7