4-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR400084-250MG OR400084-1G
APOSOR400084-250MGEA 2150 NOK
APOSOR400084-250MG APOSOR400084-1G
4-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
4-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18391657
CAS-nummer: 1261776-05-9