2-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR400088-1G OR400088-250MG
APOSOR400088-1GEA 3800 NOK
APOSOR400088-1G APOSOR400088-250MG
2-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
2-Bromo-3-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₉BrO₂
MW: 217,06 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18391884
CAS-nummer: 199436-55-0