2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR400119-250MG OR400119-1G
APOSOR400119-250MGEA 2700 NOK
APOSOR400119-250MG APOSOR400119-1G
2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol 95%
2-Bromo-6-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11520412
CAS-nummer: 1261850-41-2