4-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
OR400133-10G OR400133-1G OR400133-5G
APOSOR400133-10GEA 2500 NOK
APOSOR400133-10G APOSOR400133-1G APOSOR400133-5G
4-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
4-Iodo-3-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃IN₂O₂
MW: 274,015 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07783655
CAS-nummer: 101420-79-5