3-Bromo-5-methylphenylacetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR400180-1G OR400180-250MG
APOSOR400180-1GEA 13925 NOK
APOSOR400180-1G APOSOR400180-250MG
3-Bromo-5-methylphenylacetic acid 95%
3-Bromo-5-methylphenylacetic acid
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229,071 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18392224
CAS-nummer: 51719-66-5