2-Chloro-5-iodobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR400194-1G OR400194-250MG
APOSOR400194-1GEA 3550 NOK
APOSOR400194-1G APOSOR400194-250MG
2-Chloro-5-iodobenzyl alcohol
2-Chloro-5-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆ClIO
MW: 268,479 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18072886
CAS-nummer: 1035155-69-1