3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR400242-250MG OR400242-1G OR400242-5G
APOSOR400242-250MGEA 360 NOK
APOSOR400242-250MG APOSOR400242-1G APOSOR400242-5G
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid 97%
3-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₄O₂Si
MW: 218,324 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28040529
CAS-nummer: 16116-82-8