4-(Bromomethyl)-2-chlorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Carboxy-3-chlorobenzyl bromide, α-Bromo-2-chloro-p-toluic acid
OR400301-1G OR400301-250MG OR400301-5G
APOSOR400301-1GEA 3325 NOK
APOSOR400301-1G APOSOR400301-250MG APOSOR400301-5G
4-(Bromomethyl)-2-chlorobenzoic acid
4-(Bromomethyl)-2-chlorobenzoic acid
Formel: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,489 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18378710
CAS-nummer: 290820-38-1
FN: 3261
ADR: 8,III