Methyl 2-(bromomethyl)-3-iodobenzoate 93%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR400306-1G OR400306-250MG OR400306-5G
APOSOR400306-1GEA 3300 NOK
APOSOR400306-1G APOSOR400306-250MG APOSOR400306-5G
Methyl 2-(bromomethyl)-3-iodobenzoate 93%
Methyl 2-(bromomethyl)-3-iodobenzoate
Formel: C₉H₈BrIO₂
MW: 354,967 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD27949192
CAS-nummer: 312747-81-2
FN: 3261
ADR: 8,III