4-Chlorothiophene-2-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Carboxy-4-chlorothiophene
OR40031-250MG OR40031-1G OR40031-100MG
APOSOR40031-250MGEA 950 NOK
APOSOR40031-250MG APOSOR40031-1G APOSOR40031-100MG
4-Chlorothiophene-2-carboxylic acid 95%
4-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₃ClO₂S
MW: 162,594 g/mol
Smeltepunkt: 138…140 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00082876
CAS-nummer: 59614-95-8