2-Bromo-5-chloro-3-iodobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR400315-1G OR400315-250MG
APOSOR400315-1GEA 6900 NOK
APOSOR400315-1G APOSOR400315-250MG
2-Bromo-5-chloro-3-iodobenzoic acid
2-Bromo-5-chloro-3-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClIO₂
MW: 361,359 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07780677
CAS-nummer: 501009-09-2