3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR400404-1G OR400404-250MG
APOSOR400404-1GEA 6275 NOK
APOSOR400404-1G APOSOR400404-250MG
3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
3-Bromo-4-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09836677
CAS-nummer: 249647-26-5