6-Amino-3-bromo-2-chlorobenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR400466-250MG OR400466-1G
APOSOR400466-250MGEA 715 NOK
APOSOR400466-250MG APOSOR400466-1G
6-Amino-3-bromo-2-chlorobenzoic acid 97%
6-Amino-3-bromo-2-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250,477 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06409110
CAS-nummer: 3030-19-1