2-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Bromo-3-iodophenyl)methanol
OR400516-1G OR400516-5G
APOSOR400516-1GEA 2975 NOK
APOSOR400516-1G APOSOR400516-5G
2-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
2-Bromo-3-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrIO
MW: 312,93 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11520410
CAS-nummer: 1261644-21-6