4-Bromo-2-iodo-6-nitrophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR400632-1G OR400632-250MG OR400632-5G
APOSOR400632-1GEA 3850 NOK
APOSOR400632-1G APOSOR400632-250MG APOSOR400632-5G
4-Bromo-2-iodo-6-nitrophenol
4-Bromo-2-iodo-6-nitrophenol
Formel: C₆H₃BrINO₃
MW: 343,901 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28397822
CAS-nummer: 58349-02-3