2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR400652-1G OR400652-250MG
APOSOR400652-1GEA 1925 NOK
APOSOR400652-1G APOSOR400652-250MG
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzoic acid
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₅BrClNO₂
MW: 250,477 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00839522
CAS-nummer: 58026-21-4