4-Bromo-3-methoxy-2-nitroaniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR400689-1G OR400689-250MG
APOSOR400689-1GEA 5000 NOK
APOSOR400689-1G APOSOR400689-250MG
4-Bromo-3-methoxy-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-3-methoxy-2-nitroaniline
Formel: C₇H₇BrN₂O₃
MW: 247,046 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28515361
CAS-nummer: 1613265-20-5