3-Bromo-5-formylbenzoic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR400779-1G OR400779-5G OR400779-10G
APOSOR400779-1GEA 965 NOK
APOSOR400779-1G APOSOR400779-5G APOSOR400779-10G
3-Bromo-5-formylbenzoic acid 96%
3-Bromo-5-formylbenzoic acid
Formel: C₈H₅BrO₃
MW: 229,027 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22544371
CAS-nummer: 398119-27-2