2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR400793-1G OR400793-250MG
APOSOR400793-1GEA 8050 NOK
APOSOR400793-1G APOSOR400793-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzoic acid 95%
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₄BrClO₃
MW: 251,462 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD29037278
CAS-nummer: 1934463-24-7