2-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Methoxy-3-methylphenyl)methanol
OR400884-1G OR400884-250MG OR400884-5G
APOSOR400884-1GEA 380 NOK
APOSOR400884-1G APOSOR400884-250MG APOSOR400884-5G
2-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
2-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12031989
CAS-nummer: 74090-48-5