6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR400888-250MG OR400888-1G
APOSOR400888-250MGEA 2150 NOK
APOSOR400888-250MG APOSOR400888-1G
6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
Formel: C₆H₃BrINO₃
MW: 343,901 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD30730276
CAS-nummer: 2090513-56-5