Benzo[b]thiophene-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
OR400932-1G
APOSOR400932-1GEA 1625 NOK
APOSOR400932-1G
Benzo[b]thiophene-4-carboxylic acid
Benzo[b]thiophene-4-carboxylic acid
Formel: C₉H₆O₂S
MW: 178,208 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01929340
CAS-nummer: 10134-95-9