4-Bromo-2-chloro-6-iodoanisole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromo-1-chloro-3-iodo-2-methoxybenzene
OR400944-1G OR400944-250MG OR400944-5G
APOSOR400944-1GEA 6425 NOK
APOSOR400944-1G APOSOR400944-250MG APOSOR400944-5G
4-Bromo-2-chloro-6-iodoanisole 95%
4-Bromo-2-chloro-6-iodoanisole
Formel: C₇H₅BrClIO
MW: 347,375 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD31561245
CAS-nummer: 861083-70-7