3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR400978-1G OR400978-250MG
APOSOR400978-1GEA 1725 NOK
APOSOR400978-1G APOSOR400978-250MG
3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol 95%
3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆ClIO
MW: 268,479 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18393355
CAS-nummer: 166386-60-3