3-Chloro-4-iodobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR400985-100MG OR400985-1G OR400985-250MG
APOSOR400985-100MGEA 270 NOK
APOSOR400985-100MG APOSOR400985-1G APOSOR400985-250MG
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
3-Chloro-4-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃ClIN
MW: 263,463 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18393347
CAS-nummer: 1261686-46-7