5-Bromo-2,3-dimethyl-2H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR40138-100MG OR40138-250MG
APOSOR40138-100MGEA 1125 NOK
APOSOR40138-100MG APOSOR40138-250MG
5-Bromo-2,3-dimethyl-2H-indazole
5-Bromo-2,3-dimethyl-2H-indazole
Formel: C₉H₉BrN₂
MW: 225,085 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12028634
CAS-nummer: 878064-16-5