5-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (5-Methyl-1H-indazol-6-yl)boronic acid
OR40156-1G OR40156-250MG
APOSOR40156-1GEA 965 NOK
APOSOR40156-1G APOSOR40156-250MG
5-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
5-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formel: C₈H₉BN₂O₂
MW: 175,98 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12028648
CAS-nummer: 1310383-42-6