1,3-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Borono-1,3-dimethyl-1H-indazole, (1,3-Dimethyl-1H-indazol-5-yl)boronic acid
OR40161-25MG
APOSOR40161-25MGEA 305 NOK
APOSOR40161-25MG
1,3-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
1,3-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formel: C₉H₁₁BN₂O₂
MW: 190,007 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12028654
CAS-nummer: 1310404-48-8