1,4-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1,4-Dimethyl-1H-indazol-5-yl-5-boronic acid, 5-Borono-1,4-dimethyl-1H-indazole
OR40162-1G OR40162-250MG OR40162-100MG
APOSOR40162-1GEA 3900 NOK
APOSOR40162-1G APOSOR40162-250MG APOSOR40162-100MG
1,4-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
1,4-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formel: C₉H₁₁BN₂O₂
MW: 190,007 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12028655
CAS-nummer: 1310405-36-7