1,7-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Borono-1,7-dimethyl-1H-indazole
OR40164-250MG OR40164-100MG
APOSOR40164-250MGEA 5275 NOK
APOSOR40164-250MG APOSOR40164-100MG
1,7-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid 95%
1,7-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formel: C₉H₁₁BN₂O₂
MW: 190,007 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11226596
CAS-nummer: 1310383-75-5