1,3-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (1,3-Dimethyl-1H-indazol-6-yl)boronic acid, 6-Borono-1,3-dimethyl-1H-indazole
OR40165-250MG OR40165-100MG
APOSOR40165-250MGEA 715 NOK
APOSOR40165-250MG APOSOR40165-100MG
1,3-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
1,3-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formel: C₉H₁₁BN₂O₂
MW: 190,007 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12028657
CAS-nummer: 1310405-37-8